Learn More
Epredia™ Shandon™ Pathcentre™ Tissue Processor Accessories
For use with the Epredia™ Shandon™ Tissue Processor
Marca: Epredia™ A75210193
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Specifica
Storage Bottle | |
Tissue Processor | |
3 Pk. |
Titolo del prodotto
Epredia™ Shandon™ Pathcentre™ Tissue Processor Accessories > Reagent storage bottles, 3/pk.