Learn More
Thermo Scientific™ Single-Cell Sample Holders for Evolution 300 and 600 UV-Visible Spectrophotometers
For use with Thermo Scientific™ Evolution™ 300 and 600 spectrophotometers
650.00€ - 1150.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Thermo Scientific™ Evolution™ 300 and 600 UV-visible spectrophotometer |
---|---|
Include | One cuvet holder on base plate |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11821882
|
Thermo Scientific™
10011301 |
One test tube or vial cuvette |
650.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11383300
|
Thermo Scientific™
10011101 |
One rectangular cuvette |
1150.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11701151
|
Thermo Scientific™
10011201 |
One cylindrical cuvette |
985.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Adjustable Microcell Holder
Holds one ultra-microcell, microcell or standard rectangular cell with 10mm maximum pathlength
Cylindrical Cell Holder
Holds one cylindrical cuvet with 100mm maximum pathlength
Long Pathlength Rectangular Cell Holder
Holds one rectangular cuvet with 5 to 100mm pathlength
Test Tube and Vial Holder
Holds one test tube or vial cuvet with diameter from 10 to 16mm and height from 75 to 100mm
Specifica
Thermo Scientific™ Evolution™ 300 and 600 UV-visible spectrophotometer | |
One cuvet holder on base plate |