Learn More
Thermo Scientific™ Adattatori Sorvall™ per rotore a cestello oscillante Stratos™ a quattro posizioni
Codice prodotto. 10459502 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Colore:
Bianco
Grigio
Marrone
Rosso
Verde
Verde/giallo
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10459502
Marca: Thermo Scientific™ 75008182
For use with Thermo Scientific Sorvall Stratos Centrifuges in Four-Place Swinging Bucket Rotor 75-003-047 with Round Bucket 75-008-172
  • Accommodate tube sizes from 1.5 to 100mL, including urine tubes
Order Info
Adattatori in vendita singolarmente; ordinare la quantità appropriata per il rotore.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) 4 x 180 Swing bucket rotor
Colore Verde