Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Culture Flask Adapters
Codice prodotto. 12613553 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Tipo di provetta:
T-25 Flask
T-75 Flask
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 12613553
Marca: Thermo Scientific™ 75008384
Requires
Rotor 75006445 with round bucket 75006441
For processing Nunc™ T-75 or T-25 EasyFlasks™ in Thermo Scientific Sorvall Legend™ T/RT Centrifuges.
Unique angled design ensures tight pelletization, allowing easy removal of supernatant without pellet disruption.
  • T-25 adapter holds flask at 25° angle; T-75 at 75°
  • Sold in pairs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di provetta T-25 Flask
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ T/RT rotor with round bucket
Angolo 25°