Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Culture Flask Adapters
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Tipo di provetta:
T-25 Flask
T-75 Flask
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
Requires
Rotor 75006445 with round bucket 75006441
Unique angled design ensures tight pelletization, allowing easy removal of supernatant without pellet disruption.
- T-25 adapter holds flask at 25° angle; T-75 at 75°
- Sold in pairs
Specifica
Specifica
| Tipo di provetta | T-75 Flask |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ T/RT rotor with round bucket |
| Angolo | 75° |