Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ T/RT Centrifuge Tube Adapters for Four-Place Swing Bucket Bioshield Rotor
For use with four-place Bioshield rotor 75-006-435 and with four-place rotor 75-006-445 when equipped with rectangular bucket 75-006-446
Marca:  Thermo Scientific™ 75006454
Codice prodotto. 10266033
  • 140.70€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Adapters sold individually; order correct quantity to equip rotor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Swinging bucket bioshield rotor
Light Gray
Adapter, 20 x 7 mL Tubes