Learn More
Thermo Scientific™ Square Cuvettes
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza del percorso:
10 mm
Dimensione della confezione:
1 set
Specifications
Specifications
| Tipo | Cuvette |
| Materiale | Quartz |
| Lunghezza del percorso | 10 mm |
| Wavelength Range | 190 to 1100 nm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Helios series spectrophotometers |
| Forma | Square |