Learn More
Thermo Scientific™ Tips for Tecan™ and Axon™ Instruments PatchXpress Workstations
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 960
Descrizione
For use with Tecan™ Genesis™, Freedom Evo™, Cavro™, PatchXpress Workstations
Clear pipet tips, Tecan style.
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 50 μL |
| Filtrato | Con filtro |
| Sterilità | Sterile |
| Colore | White |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Dichiarazioni di pulizia | DNase, RNase, and Pyrogen free |
| Formato | In rack |
| Stile punta | Automation |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, Cavro, patchXpress |
| Materiale | Polipropilene |