Learn More
Thermo Scientific™ Tips for Tecan™ and Axon™ Instruments PatchXpress Workstations
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-3622671
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 960
Codice prodotto. 11510205
Marca: Thermo Scientific™ 902262XP
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with Tecan™ Genesis™, Freedom Evo™, Cavro™, PatchXpress Workstations
Clear pipet tips, Tecan style.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 50 μL
Filtrato Con filtro
Sterilità Non sterile
Colore White
Autoclavabile Autoclavable
Dichiarazioni di pulizia DNase, RNase, and Pyrogen free
Formato In rack
Stile punta Automation
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, Cavro, patchXpress
Materiale Polipropilene