Learn More
Epredia™ Lame per microtomo monouso Ultra
Qualità superiore e costi accessibili
Marca:  Epredia™ 3053835
137.40 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21628" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12191830
  • 251.00€ / pezzi 50
Edge
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Le lame universali ad alto e basso profilo possono essere utilizzate con qualsiasi microtomo o criostato presente sul mercato
  • Profilo con angolo unico che agevola la creazione rapida di nastri
  • Maggiore durata: bordo con una resistenza doppia rispetto alle lame tradizionali
  • Affidabilità costante: il nuovo processo garantisce un rivestimento duraturo e uniforme
Specifica
Specifica
bassa
Qualsiasi microtomo o criostato
34°