Learn More
Thermo Scientific™ Workstation/Stacking System for Tubes/Plates
Click to view available options
Quantità:
10 units
Dimensione della confezione:
10 unità
Descrizione
Highlights
- Convenient platform for tube handling and reagent dispensing
- Holds:
- 96 x 0.2ml V-bottom tubes
- 96 x 0.3ml U-bottom Omnistrips
- Thermo-Tube Plates
- Thermo-Fast 96 Non-Skirted Plate
- Thermo-Fast 96 Semi-Skirted Plate
- 48 x 0.5ml Thermo-Tubes - Multiple workstations can be securely stacked
- Can be stored at -190°C
Hazardous: No
Storage Condition: Ambient
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Real-Time PCR Systems or Thermal Cyclers |
| Quantità | 10 units |