Learn More
HUBER DW-Therm termofluido
Valid only for Unistats.
514.10€ - 903.12€
Specifica
Colore | Orange |
---|---|
Gamma di temperatura | 20°C to 340°C |
Tipo | Thermofluid DW-Therm HT |
Temperatura massima (sistema metrico) | 340°C |
Viscosità | 32 mm2/sec. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10089691
|
HUBER
6673 |
10 L |
903.12€
10L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10467642
|
HUBER
6672 |
5 L |
514.10€
5L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Thermofluid DW-Therm HT P20.340.32
- Unistat-thermofluid for closed systems
- Min. temp: 20°C
- Max. temp.: (170)340°C
- Viscosity at 25°C: 32 mm2/sec
Specifica
Orange | |
Thermofluid DW-Therm HT | |
32 mm2/sec. |
20°C to 340°C | |
340°C |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Categoria di pericolo
- DW-Therm HT
Categoria di pericolo
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1