Learn More
HUBER Glicole etilenico termofluido
Codice prodotto. 11597354
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 L
Dimensione della confezione:
50L
Codice prodotto. 11597354
Marca: HUBER 6171
For use with chillers
Thermofluid - Ethylenglykol, 50L, for Chillers
Specifica
Capacità (sistema metrico) 50 L
Da utilizzare con (apparecchiatura) Chillers
Tipo Thermofluid Ethylenglykol
Quantità 50 L
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • MEG, Monoethylenglykol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanediol