Learn More
Thermo Scientific™ Thermolyne™ Atmosphere Controlled Ashing Furnaces
Codice prodotto. p-4529140
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
14 L
Controllo della temperatura:
Digital w/4 programs, 16 seg ea (D1)
Tensione:
240 V
Certificazione/Conformità:
CSA certified, CE marked
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10386482
Marca: Thermo Scientific™ F6030CM3360
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Achieve consistent temperature control with this furnace, which reaches 975°C with the standard manifold and 1093°C with the optional inconel manifold.
Achieve consistent temperature control with the Thermo Scientific™ Thermolyne™ Atmosphere Controlled Ashing Furnace, which reaches 975°C with the standard stainless-steel manifold and 1093°C with the optional inconel manifold.
  • Adjustable gas flowmeter/valve (0-80L/min.) on front for easy access when adjusting the airflow rate
  • Stainless-steel manifold at rear chamber prewarms incoming gases, provides a maximum temperature gradient of only ±3°C at 750°C
  • Chamber rear has a 0.95cm (0.38in.) dia. port for monitoring chamber temperatures with independent measuring devices
  • With 0.64cm (0.25in.) I.D. or 0.96cm (0.375in.) O.D. hose barb (in chamber rear) for inert gas line
Type F6000
  • With two dual-purpose stainless-steel trays and handle to accommodate 24 (30mL) porcelain crucibles or 38 (10mL) quartz crucibles
Type F6000-60
  • Meets ASTM™ D3174 specifications: 3 to 4 air exchanges per min.
  • Heating rate of 8°C/min. to 500°C, 6°C/min. from 500° to 750°C
  • Holds at 750°C for two hours, then turns off
Requires:
Electrical connection requires fixed wiring (power cord not provided).
Compatible with:
  • Stainless-steel shelf (SH408X1)
  • Stainless-steel flexible exhaust tubing kit with mounting hardware (AY408X1A)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 0.5 cu.ft.
Certificazione/Conformità CSA certified, CE marked
Descrizione F6030CM-33-60
Capacità (sistema metrico) 14 L
Temperatura (sistema metrico) 975°C
Tipo Multisegment, Multiprogram
Consumo energetico 4400 w
Controllo della temperatura Digital w/4 programs, 16 seg ea (D1)
Dimensioni esterne (L x P x A) 20 x 19.1 x 21 in. (51 x 49 x 53 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 20 in.
Lunghezza (sistema metrico) 51 cm
Larghezza (sistema imperiale) 19.1 in.
Larghezza (sistema metrico) 49 cm
Larghezza (sistema metrico) interno 33 cm
Altezza (sistema imperiale) 21 in.
Altezza (sistema imperiale) interno 6.8 in.
Altezza (sistema metrico) 53 cm
Depth (English) Interior 10 in.
Depth (Metric) Interior 25 cm
Tensione 240 V
Amperaggio 18.3 A