Learn More
Thermo Scientific™ Thermolyne™ Largest Tabletop Muffle Furnace Accessories
Use these accessories with Thermolyne Largest Tabletop Muffle Furnaces.
Marca: Thermo Scientific™ SH412X1
220.64 EUR valido fino al 2025-03-31
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Use Thermo Scientific™ Thermolyne™ Largest Tabletop Muffle Furnace Accessories to further the vesatility of Thermolyne Largest Tabletop Muffle Furnaces.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Shelf | |
Shelf | |
13.87 in. | |
10 in. | |
0.56 in. |
Thermolyne Largest Tabletop Muffle Furnace | |
13.87 x 10 x 0.56 in. (35.2 x 25.4 x 1.27 cm) | |
35.2 cm | |
25.4 cm | |
1.27 cm |