Learn More
Eppendorf™ Thermomixer™ R Accessory, Thermoblock Dry Blocks
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità:
8 x 5.0 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Per 8 provette Eppendorf da 5.0 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
I termoblocchi intercambiabili per Thermomixer R e ThermoStat offrono un'eccellente flessibilità. La gamma di applicazioni potenziali si è ampliata significativamente grazie al supporto per vetrini e microarray, oltre a una vasta scelta di provette di diverse dimensioni.
- I termoblocchi schermati sono sicuri al contatto
- Lo scambio efficiente semplifica l'operazione
- Le provette sono visibili durante l'operazione e facilmente accessibili
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Per 8 provette Eppendorf da 5.0 ml |
| Capacità | 8 x 5.0 mL |
| Tipo | Blocco a secco per ThermoMixer R |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per 8 provette Eppendorf da 5.0 ml |
| Include | Non applicabile |