Learn More
Sonoco™ Brick in espanso ThermoSafe PolarPack™
Refrigerant bricks are vacuum-sealed for consistent weight and shape. These semi-rigid foam bricks never change shape during freezing, thawing or transit, enabling superior surface contact for more consistent temperature control.
63.95€
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxWxH) | Peso (sistema imperiale) | Peso (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxWxH) | Peso (sistema imperiale) | Peso (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
13059342
|
Sonoco™
FPP18 |
8.25 x 10 x 0.75 pollici (20.9 x 20.3 x 1.9 cm) | 18 oz. | 0.72 kg |
63.95€
pezzi 28 |
Spedizione stimata: 24-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Refrigerant bricks are vacuum-sealed for consistent weight and shape. These semi-rigid foam bricks never change shape during freezing, thawing or transit, enabling superior surface contact for more consistent temperature control.
- Available in a broad selection of styles and sizes
- Maintain temperature for an extended time
- Never change shape while in transit
- Freeze at 0°C (32°F)
- Nontoxic