Learn More
Thimerosal
Codice prodotto. p-7042232
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
Codice prodotto. 15414319
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J61799.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Thimerosal, CAS # 54-64-8, is a sulfhydryl (thiol) oxidizing reagent with antibacterial and antifungal activities that is used to protect components from chemical change or microbial action. | CAS: 54-64-8 | C9H9HgNaO2S | 404.81 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
General Description
• Thimerosal is an organic compound and a derivative of thiosalicyclic acid. It shows antibacterial and antifungal activities and has the ability to protect against chemical change or microbial action
• Thimerosal can inhibit the sulfhydryl-containing active site of some enzymes and bind to sulfhydryl compounds, such as glutathione, cysteine, and thiol groups of proteins
• It can activate the InsP3 calcium channel on the endoplasmic reticular membrane, triggering the release of calcium from intracellular stores, leading to a calcium-influx of extracellular calcium. Thus, thimerosal may stimulate or inhibit cellular functions dependent on calcium signaling
Application
• Thimerosal can increase histamine release and cell-mediated immunity
• It has the ability to inhibit various sulfhydryl-dependent enzymes and proteins, including PI3-kinase-dependent methionine synthase, glutamate transport receptors, and Na+/K+-dependent ATPases
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 54-64-8
Formula molecolare C9H9HgNaO2S
Molecular Weight (g/mol) 404.81
Numero MDL MFCD00013062
InChI Key RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo thimerosal, thiomersal, thiomersalate, mercurothiolate, sodium merthiolate, sodium ethylmercurithiosalicylate, merthiolate, thimerosalate, thimerosalum, thimersalate
PubChem CID 16684434
ChEBI CHEBI:9546
SMILES [Na+].CC[Hg]SC1=CC=CC=C1C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Thimerosal
Punto di fusione 234°C to 237°C
Colore White
Punto d'infiammabilità 250°C (482°F)
Quantità 10 g
Numero UN UN2025
Beilstein 8169555
Indice di Merck 14,9317
Informazioni di solubilità Soluble in water or ethanol
IUPAC Name sodium [(2-carboxylatophenyl)sulfanyl](ethyl)mercury
Peso formulazione 404.81
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Thimerosal
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H330-Letale se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P262-Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sodium o-(ethylmercurithio)benzoate