missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRAND™ 0.5 mL PCR Tubes with Attached Caps, BIO-CERT™ PCR QUALITY

Codice prodotto. 10203172 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Clear
Green
Rose
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10203172

Marca: BRAND™ 781313

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Thin Wall PCR Tubes with attached caps ensure precise thermal transfer, RNase-/DNase-/DNA-free, and manufactured without lubricants or additives that could contaminate samples.

BRAND ™ Disposable PCR Tubes are designed to deliver exceptional performance for PCR setups, small- and medium-throughput applications, and other workflows requiring precise thermal transfer and high cleanliness. Made from high-quality virgin polypropylene, these tubes ensure reliable results with features that enhance usability and sample integrity. Key features include:

  • BIO-CERT™ PCR QUALITY: Certified free of human DNA, RNase, DNase, pyrogens, and PCR inhibitors, ensuring the highest level of cleanliness for sensitive PCR applications.
  • Superior Heat Transfer: Extra thin-walled tubes optimize thermal transfer during PCR, reducing cycle times and providing consistent performance over a wide temperature range.
  • Reliable Sealing Caps: Tight-sealing caps prevent sample evaporation and loss due to heating, while offering easy-to-open and close functionality.
  • Color Options: Offered in multiple colors for simplified visual sample tracking and organization.
  • High-Quality Construction: Manufactured from high-quality virgin resins without lubricants or chemical additives that could contaminate reagents or samples.
  • Autoclavable: Designed to withstand autoclaving at 121°C (2 bar) in compliance with DIN EN 285.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Certificazione/Conformità RNase, DNase and DNA free
Colore Green
Volume (sistema metrico) 0.5 mL
Quantità 1000 Pack
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermal cyclers for excellent reproducible results in most PCR applications
Sterilità Non-sterile
Materiale Polypropylene
Tipo di chiusura Flat Cap
Autoclavabile Autoclavable
Closure Included Yes
Monouso Single-use
Formato Tube
Volume reazione 0.5 mL
Product Type Thin Wall PCR Tube
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato