Learn More
Epredia™ Thinline Biopsy Cassettes in Tube Packs
For biopsy tissue samples, cassettes have a front lid hinge, attached lids in matching colors, and are compatible with all Epredia PrintMate™ Cassette Printers
224.00€
Specifica
Chiusura inclusa | Yes |
---|---|
Quantità | 750/Cs. |
Stile pori | Small Squares |
Tipo di chiusura | Attached Lid, Front Hinge |
Compatibilità con PrintMate | Yes |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16304116
|
Epredia™
B851737BE |
Beige |
224.00€
pezzi 750 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16314116
|
Epredia™
B851737BL |
Blue |
224.00€
pezzi 750 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16324116
|
Epredia™
B851737GN |
Green |
224.00€
pezzi 750 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16334116
|
Epredia™
B851737GY |
Gray |
224.00€
pezzi 750 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16354116
|
Epredia™
B851737LG |
Light Green |
224.00€
pezzi 750 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16364116
|
Epredia™
B851737LI |
Lilac |
224.00€
pezzi 750 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16374116
|
Epredia™
B851737OR |
Orange |
224.00€
pezzi 750 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16384116
|
Epredia™
B851737PK |
Pink |
224.00€
pezzi 750 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16394116
|
Epredia™
B851737TN |
Tan |
224.00€
pezzi 750 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16304126
|
Epredia™
B851737WH |
White |
224.00€
pezzi 750 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Printing
- Surface finish and reinforced print faces are engineered to optimize print quality
- Tube design is precisely engineered to reduce jamming and prevent downtime
Grossing, Processing and Embedding
- Cassette design and flow characteristics tested to ensure efficient reagent exchange
- Opening and closing forces adjusted for ease of use, while safeguarding valuable tissue samples
Sectioning
- Precision engineering for solid connection to microtomes
Archiving
- Cassette surface texture optimizes scannability for archiving
Specifica
Yes | |
Small Squares | |
Yes | |
Thinline Biopsy Cassette |
750/Cs. | |
Attached Lid, Front Hinge | |
For Use With PrintMate™ Printers |