Learn More
Epredia™ Thinline Slotted Cassettes in Tube Packs
For routine tissue samples, cassettes are compatible with all Epredia PrintMate™ Cassette Printers and have a front lid hinge with color-matched, attached lids available in 12 different color varieties.
172.00€
Specifica
Chiusura inclusa | Yes |
---|---|
Quantità | 750/Cs. |
Stile pori | Slots |
Tipo di chiusura | Attached Lid, Front Hinge |
Compatibilità con PrintMate | Yes |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16384096
|
Epredia™
B851736BE |
Beige |
172.00€
pezzi 750 |
Spedizione stimata: 29-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16394096
|
Epredia™
B851736BL |
Blue |
172.00€
pezzi 750 |
Spedizione stimata: 29-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16304106
|
Epredia™
B851736GN |
Green |
172.00€
pezzi 750 |
Spedizione stimata: 29-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16314106
|
Epredia™
B851736GY |
Gray |
172.00€
pezzi 750 |
Spedizione stimata: 29-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16324106
|
Epredia™
B851736LA |
Lavender |
172.00€
pezzi 750 |
Spedizione stimata: 29-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16334106
|
Epredia™
B851736LG |
Light Green |
172.00€
pezzi 750 |
Spedizione stimata: 29-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16344106
|
Epredia™
B851736LI |
Lilac |
172.00€
pezzi 750 |
Spedizione stimata: 29-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16354106
|
Epredia™
B851736OR |
Orange |
172.00€
pezzi 750 |
Spedizione stimata: 29-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16364106
|
Epredia™
B851736PK |
Pink |
172.00€
pezzi 750 |
Spedizione stimata: 29-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16374106
|
Epredia™
B851736TN |
Tan |
172.00€
pezzi 750 |
Spedizione stimata: 29-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16384106
|
Epredia™
B851736WH |
White |
172.00€
pezzi 750 |
Spedizione stimata: 29-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16394106
|
Epredia™
B851736YW |
Yellow |
172.00€
pezzi 750 |
Spedizione stimata: 29-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Description
Printing
- Surface finish and reinforced print faces are engineered to optimize print quality
- Tube design is precisely engineered to reduce jamming and prevent downtime
Grossing, Processing and Embedding
- Cassette design and flow characteristics tested to ensure efficient reagent exchange
- Opening and closing forces adjusted for ease of use, while safeguarding valuable tissue samples
Sectioning
- Precision engineering for solid connection to microtomes
Archiving
- Cassette surface texture optimizes scannability for archiving
Specifications
Yes | |
Slots | |
Yes | |
Slotted Cassette |
750/Cs. | |
Attached Lid, Front Hinge | |
For Use With PrintMate™ Printers |