Learn More
Thioacetic acid, 97%
Codice prodotto. 11342096
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11342096
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L03305.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 507-09-5 | C2H4OS | 76.11 g/mol
Thioacetic acid is a reagent for introduction of the thiol group into organic molecules. It is used as flavor & Fragrance Intermediates. It is used to manufacture captopril(antihypertension) and spironolac-tone (diuretic).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Thioacetic acid is a reagent for introduction of the thiol group into organic molecules. It is used as flavor & Fragrance Intermediates. It is used to manufacture captopril(antihypertension) and spironolac-tone (diuretic).
Solubility
Soluble in water. (27g/L) at 16°C.
Notes
Protect from heat. Store away from oxidizing agents. Incompatible with strong bases, strong oxidizing agents, metals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 507-09-5
Formula molecolare C2H4OS
Molecular Weight (g/mol) 76.11
Numero MDL MFCD00004853
InChI Key DUYAAUVXQSMXQP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thioacetic acid, ethanethioic acid, thiacetic acid, thioacetic s-acid, acetyl mercaptan, ethanethiolic acid, thiolacetic acid, thionoacetic acid, methanecarbothiolic acid, ch3cosh
PubChem CID 10484
ChEBI CHEBI:16555
IUPAC Name ethanethioic S-acid
SMILES CC(S)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Thioacetic acid
Punto di fusione -17°C
Densità 1.068
Punti di ebollizione 97°C
Punto d'infiammabilità 18°C (64°F)
Odore Stench
Indice di rifrazione 1.464
Quantità 100 g
Numero UN UN2436
Beilstein 773684
Indice di Merck 14,9320
Informazioni di solubilità Soluble in water. (27g/L) at 16°C.
Peso formulazione 76.12
Percent Purity 97%