Learn More
Thioanisole, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-200105
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
100-68-5
C7H8S
124.21
MFCD00008559
HNKJADCVZUBCPG-UHFFFAOYSA-N
thioanisole, methyl phenyl sulfide, methylthio benzene, thioanisol, benzene, methylthio, phenylthiomethane, phenyl methyl sulfide, methylsulfanyl benzene, methylphenylsulfide, 1-thiaethyl benzene
7520
methylsulfanylbenzene
CSC1=CC=CC=C1
100-68-5
C7H8S
124.21
MFCD00008559
HNKJADCVZUBCPG-UHFFFAOYSA-N
thioanisole, methyl phenyl sulfide, methylthio benzene, thioanisol, benzene, methylthio, phenylthiomethane, phenyl methyl sulfide, methylsulfanyl benzene, methylphenylsulfide, 1-thiaethyl benzene
7520
methylsulfanylbenzene
CSC1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Thioanisole
Nota nome 99%
Punto di fusione -15.0°C
Colore Brown-Yellow to Yellow
Densità 1.0500g/mL
Punti di ebollizione 188.0°C
Punto d'infiammabilità 73°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare C6H5SCH3
Indice di rifrazione 1.5842 to 1.5862
Quantità 25 g
Beilstein 06, 297
Fieser 05,660; 06,582
Gravità specifica 1.05
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Peso formulazione 124.21
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Thioanisole
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Hazard Statement
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.