Learn More
Mettler Toledo™ Thiourea Cleaning Solution
Removes silver sulfide contamination from pH electrodes. Mettler Toledo™ Thiourea Cleaning Solution helps maintain electrode performance and should be utilized after measurements and prior to recalibration. Treatment should be applied until discoloration.
Marca: Mettler Toledo™ 51350102
25.45 EUR valido fino al 2024-07-30
Usa il codice promo "21657" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : CAS : 62-56-6 Peso : 0.29000kg
Descrizione
The pH electrode is the main actor of pH measurement. It requires special care and attention. The removal of contamination is required before the electrode can be re-calibrated and used for another measurement. Rinsing with deionized water is not sufficient when silver sulfide contamination is present; Thiourea is recommended in this case.
- Available in a handy screw-cap bottle with a no-fuss label
- SDS and label contain information according to GHS (Globally Harmonized System)
- Treatment time is approximately 1 hour
Specifica
Colorless | |
Cleaning solution Thiourea, 250mL | |
Cleaning | |
Odorless | |
1 | |
Completely miscible in water |
Thiourea/thiocarbamide (5–10%) and HCl | |
Elettrodo pH | |
For Cleaning Junctions with Silver Sulfide Contamination | |
Bottle | |
250 mL |
Sicurezza e movimentazione
- Cleaning solution Thiourea / HCl
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- cancerogenicità Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: thiourea, Hydrochloric acid