Learn More
Thioxanthene, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10024673
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 261-31-4
Formula molecolare C13H10S
Molecular Weight (g/mol) 198.28
Numero MDL MFCD00046936
InChI Key PQJUJGAVDBINPI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thioxanthene, 10h-dibenzo b,e thiin, thiaxanthen, thioxanthen, dibenzothiapyran, 9h-thioxanthen, 10h-dibenzo b,e thiopyran, chembl79451
PubChem CID 67495
ChEBI CHEBI:51055
IUPAC Name 9H-thioxanthene
SMILES C1C2=CC=CC=C2SC2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico Thioxanthene
Punto di fusione 128°C to 131°C
Colore White
Punti di ebollizione 340°C (730.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 5 g
Indice di Merck 15, 9522
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: freely soluble in chloroform,moderately soluble in alcohol,ether
Peso formulazione 198.29
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystals or Needles
Identificativo prodotto
  • Thioxanthene