Learn More
SCAT™ Adattatore di filettatura, PP
Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Dimensione chiusura:
Filetagetatura 1: R2 in. BSP/G2 in. (f), Filetagetatura 2: S60/61 (f)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Gli adattatori di filettatura SCAT sono ideali per collegare tappi di sicurezza, tappi di sicurezza per rifiuti, imbuti, taniche o altre unità di smaltimento e approvvigionamento.Realizzati in materiale polipropilene (PP) Disponibili in un'ampia gamma di misure di filettatura Adatto a tutti i tappi, imbuti o taniche SCAT
Specifica
Specifica
| Dimensione chiusura | Filetagetatura 1: R2 in. BSP/G2 in. (f), Filetagetatura 2: S60/61 (f) |
| Colore chiusura | Yellow |
| Materiale rivestimento interno | Polypropylene |
| Product Type | Thread Adapter |