Learn More
SCAT™ Adattatore di filettatura, PP
Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Dimensione chiusura:
Filetagetatura 1: GL45 (m), Filetagetatura 2: GL32 (f)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descripción
Gli adattatori di filettatura SCAT sono ideali per collegare tappi di sicurezza, tappi di sicurezza per rifiuti, imbuti, taniche o altre unità di smaltimento e approvvigionamento.- Realizzati in materiale polipropilene (PP)- Disponibili in un'ampia gamma di misure di filettatura- Adatto a tutti i tappi, imbuti o taniche SCAT
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensione chiusura | Filetagetatura 1: GL45 (m), Filetagetatura 2: GL32 (f) |
| Colore chiusura | Colorless |
| Materiale rivestimento interno | Polypropylene |
| Product Type | Adattatore di filettatura |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido