Learn More
SCAT™ Adattatore di filettatura, PP
Codice prodotto. 10755372 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Dimensione chiusura:
Filetagetatura 1: S60/61 (m), Filetagetatura 2: 2 in. Tri-Sure (m)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10755372
Marca: SCAT™ 108029
I tappi SCAT e i tappi per rifiuti di sicurezza sono disponibili in molte misure di filettatura. Se la filettatura giusta per il vostro contenitore non è ancora disponibile, utilizzate semplicemente l'adattatore corrispondente.
Gli adattatori di filettatura SCAT sono ideali per collegare tappi di sicurezza, tappi di sicurezza per rifiuti, imbuti, taniche o altre unità di smaltimento e approvvigionamento.- Realizzati in materiale polipropilene (PP)- Disponibili in un'ampia gamma di misure di filettatura- Adatto a tutti i tappi, imbuti o taniche SCAT
Specifica
Dimensione chiusura Filetagetatura 1: S60/61 (m), Filetagetatura 2: 2 in. Tri-Sure (m)
Colore chiusura Colorless
Materiale rivestimento interno Polypropylene
Product Type Adattatore di filettatura