Learn More
SCAT™ Adattatore di filettatura, PTFE
I tappi SCAT e i tappi per rifiuti di sicurezza sono disponibili in molte misure di filettatura. Se la filettatura giusta per il vostro contenitore non è ancora disponibile, utilizzate semplicemente l'adattatore corrispondente.
Marca:  SCAT™ 117030
67.50 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10130200
  • 85.45€ / Pezzo
Spedizione stimata: 02-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Gli adattatori di filettatura SCAT sono ideali per collegare tappi di sicurezza, tappi di scarico di sicurezza, imbuti, taniche o altre unità di scarico e alimentazione.
  • Realizzato in materiale politetrafluoroetilene (PTFE)
  • Disponibile in un'ampia gamma di misure di filettatura
  • Adatto a tutti i tappi, imbuti o taniche SCAT
  • Specifica
    Specifica
    GPI 38-23 (f) to GL45 (m)
    PTFE
    Adattatore di filettatura