Learn More
SCAT™ Adattatore di filettatura, PTFE
I tappi SCAT e i tappi per rifiuti di sicurezza sono disponibili in molte misure di filettatura. Se la filettatura giusta per il vostro contenitore non è ancora disponibile, utilizzate semplicemente l'adattatore corrispondente.
Marca: SCAT™ 107991
67.50 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Descrizione
Gli adattatori di filettatura SCAT sono ideali per collegare tappi di sicurezza, tappi di scarico di sicurezza, imbuti, taniche o altre unità di scarico e alimentazione.- Realizzato in materiale politetrafluoroetilene (PTFE)- Disponibile in un'ampia gamma di misure di filettatura- Adatto a tutti i tappi, imbuti o taniche SCATSpecifica
GL/S40 (f) to GL45 (m) | |
Bianco | |
PTFE | |
Adattatore di filettatura |