Learn More
SCAT™ Adattatore di filettatura, PTFE
I tappi SCAT e i tappi per rifiuti di sicurezza sono disponibili in molte misure di filettatura. Se la filettatura giusta per il vostro contenitore non è ancora disponibile, utilizzate semplicemente l'adattatore corrispondente.
Marca: SCAT™ 160146
36.30 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23290" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Descrizione
Gli adattatori di filettatura SCAT sono ideali per collegare tappi di sicurezza, tappi di scarico di sicurezza, imbuti, taniche o altre unità di scarico e alimentazione.Specifica
ND9 | |
Septum Cap | |
PTFE | |
Adattatore di filettatura |