Learn More
SCAT™ Adattatore di filettatura, PTFE
I tappi SCAT e i tappi per rifiuti di sicurezza sono disponibili in molte misure di filettatura. Se la filettatura giusta per il vostro contenitore non è ancora disponibile, utilizzate semplicemente l'adattatore corrispondente.
Marca: SCAT™ 117095
67.50 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Gli adattatori di filettatura SCAT sono ideali per collegare tappi di sicurezza, tappi di scarico di sicurezza, imbuti, taniche o altre unità di scarico e alimentazione.Specifica
S51 (f) to S55 (m) | |
PTFE | |
Adattatore di filettatura |