Learn More
SCAT™ Adattatore di filettatura, PTFE
I tappi SCAT e i tappi per rifiuti di sicurezza sono disponibili in molte misure di filettatura. Se la filettatura giusta per il vostro contenitore non è ancora disponibile, utilizzate semplicemente l'adattatore corrispondente.
Marca:  SCAT™ 108325
186.16 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23290" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.94700kg
Codice prodotto. 17917270
  • 227.82€ / Pezzo
Spedizione stimata: 20-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
SCAT™ thread adapters are ideally suited for connecting safety caps, safety waste caps, funnels, canisters or other disposal and supply units.
  • Made of polytetrafluoroethylene (PTFE) material
  • Available in a wide range of thread sizes
  • Suitable for all SCAT™ caps, funnels or canisters
Specifica
Specifica
S60/61 (m) to B83 (f)
PTFE
Thread Adapter