Learn More
Sonics Materials™ Sonda con estremità filettata
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
13 mm
19 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Ampiezza | 114 μm |
| Product Type | Convertitore CV188 |
| Diametro (sistema metrico) | 13 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 139 mm |
| Intensità | max. |
| Quantità confezione | 1 ciascuno |