Learn More
Sonics Materials™ Sonda con estremità filettata
Codice prodotto. 10734783
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
13 mm
19 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10734783
Marca: Sonics Materials™ 6300207
Solo null disponibili
Specifica
Ampiezza 58 μm
Product Type Threaded End Probe
Diametro (sistema metrico) 19 mm
Lunghezza (sistema metrico) 127 mm
Intensità Medium
Quantità confezione 1 Ea.