Learn More
S-Curve™ Three Compartment Glove Dispenser with Single Lid, Front Access
Click to view available options
Materiale:
PETG
Descrizione
- Single, sloping lid with full-length hinge to maintain HEPA flow
- Front access holes for easy product dispensing
- Can be mounted with heavy-duty wall brackets (included)
- Flame treated edges for a smooth finish
Specifica
Specifica
Product Type | Glove Dispenser |
Colore | Clear |
Dimensioni interne (L x P x A) | 12 x 16 x 12 in. |
Capacità | Gloves |
Materiale | PETG |
Mounting | Keyhole Slots |
No. of Compartments | 3 |
Product Style | Top Loading |
Include | Mounting hardware |
Spessore (sistema imperiale) | 0.25 in. |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.