Learn More
Lenz Laborglasintrumente Three-Neck Round-Bottom Flasks, Side Necks Angled
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
2 L
3 L
4 L
6 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Distillation flasks acc. to DIN 12394 and in addition to DIN standard
- With two angled side necks (20°)
- With conical ground joints, with inscription label
- Material: DURAN™
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 6 L |
| Giunto rastremato standard | NS 29/32 Center Neck |