Learn More
Lenz Laborglasintrumente Three-Neck Round-Bottom Flasks, Side Necks Angled
Codice prodotto. p-7222610
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
2 L
3 L
4 L
6 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10119360
Marca: Lenz Laborglasintrumente 03314170
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Distillation flasks acc. to DIN 12394 and in addition to DIN standard
  • With two angled side necks (20°)
  • With conical ground joints, with inscription label
  • Material: DURAN™
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1 L
Giunto rastremato standard NS 29/32 Center Neck