Learn More
Codan™ Siringa ipodermica a tre parti per la pulizia delle orecchie
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
2 ml
5 mL
10 mL
20 ml
30 ml
60 ml
100 mL
Tipo di collegamento:
Cono Luer Lock
Cono catetere Luer
Cono centrato Luer
Cono eccentrico Luer
Luer Tip
Puntale Luer eccentrico
Puntale a catetere
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 15
pezzi 25
pezzi 35
pezzi 50
pezzi 80
Descrizione
- Sterile
- Graduations
- Disposable
- Latex-free
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale | Polypropylene |
| Descrizione | Dual scale; Silicone seal |
| Product Type | Siringa ipodermica a tre parti |
| Monouso | Sì |
| Graduazioni | 0.2 ml |
| Volume (sistema metrico) | 5 mL |
| Tipo di collegamento | Cono eccentrico Luer |
| Graduated | Sì |
| Sterilità | Sì |