Learn More
Codan™ Siringa ipodermica a tre parti per la pulizia delle orecchie
Codice prodotto. 15895777
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
2 ml
5 mL
10 mL
20 ml
30 ml
60 ml
100 mL
Tipo di collegamento:
Cono Luer Lock
Cono catetere Luer
Cono centrato Luer
Cono eccentrico Luer
Luer Tip
Puntale Luer eccentrico
Puntale a catetere
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 15
pezzi 25
pezzi 35
pezzi 50
pezzi 80
Codice prodotto. 15895777
Marca: Codan™ 62.2611
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use Codan™ Three-part Syringes to accommodate a variety of medical needs including: catheterization, hypodermic ear treatments, and more. The syringes are latex-free and contain no rubber or silicone. The plastic plunger has a smooth draw and a positive safety stop to prevent accidental spill
  • Sterile
  • Graduations
  • Disposable
  • Latex-free
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Polypropylene
Descrizione Dual scale; Silicone seal
Product Type Siringa ipodermica a tre parti
Monouso
Graduazioni 0.1 ml
Volume (sistema metrico) 2 ml
Tipo di collegamento Cono centrato Luer
Graduated
Sterilità