missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Terumo™ Siringa per insulina a tre parti

Codice prodotto. 11733333
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy

Product Code. 11733333

Brand: Terumo™ 8SS01H25161

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

Use these syringes for the aspiration of fluids or sampling blood or other body fluids. Terumo™ Three-Part Insulin Syringes feature a unique double beveled design for greater patient comfort.

  • Ultra-sharp needles
  • Clear barrels
  • Bold, precise scale markings
  • Smooth plunger action
  • Tamper evident peel packs
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Autoclavabile
Materiale Polypropylene
Calibro dell'ago 25 G
Senza lattice
Lunghezza (sistema metrico) 16 mm
Product Type Siringa per insulina a 3 parti
Quantità Confezione da 100
Volume (sistema metrico) 1 ml
Sterilità
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.