Learn More
Buerkle™ Valvola a tre vie
Make tubing connections with Buerkle™ Valves. They are autoclavable and they can accommodate varying diameters of tubing sections and configurations.
61.75€ - 85.05€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17230684
|
Buerkle™
8610-0010 |
4.5 mm Tube | 2-Way Valve |
61.75€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15309901
|
Buerkle™
8610-0015 |
10 mm Tube | 2-Way Valve |
68.25€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17240684
|
Buerkle™
8610-0012 |
6.8 mm Tube | 2-Way Valve |
61.75€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11941481
|
Buerkle™
8610-0001 |
4,5 mm | Valvola a tre vie |
85.05€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Made of solid PTFE with hose nozzles
- Resistant to chemicals
- Very easy connection thanks to its excellent antifriction properties
- Blue handles made of PP
- Resistant to compression max. 1 bar
- Vacuum suitable up to 10 ¯¹ mmHg
- Autoclavable
Specifica
Sì |