Learn More
Thermo Scientific™ Three60™ Sampling System
Allows you to take multiple representative samples of your process liquids conveniently and in a closed system.
835.00€ - 840.00€
Specifica
Content And Storage Store at room temperature.
Descrizione pellicola ASI™ 77
Confezione esterna Placed into a thermoform tray and sealed
Dettagli porta 2 Ports (1 Luer Lock Insert + Cap, 1 Injection Site)
Materiale Ethyl Vinyl Acetate
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
17840807
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
4MP0034
50 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
17820807
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
4MP0035
100 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
17830807
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
4MP0036
250 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
17870777
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
4MP0037
500 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
17890807
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
4MP0038
1 L Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
17890777
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
4MP0039
2 L
835.00€
Descrizione
The Thermo Scientific™ Three60™ Sampling System allows you to take a representative sample of your product with minimal effort. The fluid paths of the four pre-irradiated BioProcess Containers (BPCs) and assemblies feature quick-turn valves and pinch-and-cut disconnections for fluid transfer and removal. The Three60 Sampling System is composed of Thermo Scientific™ ASI™ 77 film, a 5-layer, 7mL, polyethylene film and includes 2 ports (1 luer lock insert + cap, 1 injection site).
  • Compatible with a 3.8 cm (1.5-inch) sanitary connector
  • Requires no expensive hardware
  • Each Three60 package contains a valve and four assemblies with pinch-and-cut disconnections
  • Helps to eliminate post-use cleaning steps required with reusable containers, and to reduce cross-contamination risks
Specifica
Specifica
Store at room temperature.
Placed into a thermoform tray and sealed
Ethyl Vinyl Acetate
Room Temperature
Three60™
ASI™ 77
2 Ports (1 Luer Lock Insert + Cap, 1 Injection Site)
8/Cs.
Irradiated
Sampling System