Learn More
Thermo Scientific Chemicals Thymol Blue
35.28€ - 317.58€
Identificatori chimici
CAS | 76-61-9 |
---|---|
Formula molecolare | C27H30O5S |
Molecular Weight (g/mol) | 466.592 |
Numero MDL | MFCD00005869 |
InChI Key | PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | TB, Thymolsulfonephthalein |
PubChem CID | 65565 |
IUPAC Name | 4-[3-(4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-5-methyl-2-propan-2-ylphenol |
SMILES | CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10331311
|
Thermo Scientific Chemicals
420930050 |
5 g | Glass bottle |
35.28€
5g |
Spedizione stimata: 27-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10697401
|
Thermo Scientific Chemicals
420930100 |
10 g | Glass bottle |
65.93€
10g |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10288903
|
Thermo Scientific Chemicals
420931000 |
100 g | Glass bottle |
317.58€
100g |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
IndicatorIdentificatori chimici
76-61-9 | |
466.592 | |
PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N | |
65565 | |
CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O |
C27H30O5S | |
MFCD00005869 | |
TB, Thymolsulfonephthalein | |
4-[3-(4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-5-methyl-2-propan-2-ylphenol |
Specifica
Thymol Blue | |
76-61-9 | |
C27H30O5S | |
15, 9555 | |
PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N | |
CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O | |
466.592 | |
466.58 | |
Acid range from pH 1.2 (pink) to pH 2.8 (yellow), Alkaline range from pH 8.0 (yellow) to pH 9.2 (blue) | |
Fine Crystalline Powder |
For analysis ACS | |
Passes Test | |
MFCD00005869 | |
TB, Thymolsulfonephthalein | |
Authentic | |
4-[3-(4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-5-methyl-2-propan-2-ylphenol | |
65565 | |
ACS Reagent | |
Brown to Green |
RUO – Research Use Only