Learn More
Thermo Scientific Chemicals Thymol Blue sodium salt, ACS reagent
Codice prodotto. 10519292 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
Codice prodotto. 10519292
Marca: Thermo Scientific Chemicals 420940100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 62625-21-2 | C27H29NaO5S | 488.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 62625-21-2
Formula molecolare C27H29NaO5S
Molecular Weight (g/mol) 488.57
Numero MDL MFCD00151093
InChI Key OCMIKNBSIRSUPI-FRWNMSGJSA-M
PubChem CID 23692293
SMILES [Na+].CC(C)C1=C\C(=C(\C2=CC(C(C)C)=C(O)C=C2C)C2=C(C=CC=C2)S([O-])(=O)=O)C(C)=CC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico Thymol Blue sodium salt
Punto di fusione 283.0°C
Chiarezza Passes Test
Spettro a infrarossi Authentic
IUPAC Name sodium 2-{[4-hydroxy-2-methyl-5-(propan-2-yl)phenyl][(1E)-2-methyl-4-oxo-5-(propan-2-yl)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl}benzene-1-sulfonate
Peso formulazione 488.58
Grado Reagente ACS
Imballaggio Glass bottle
Intervallo di transizione visivo Acid range: from pH 1.2 (pink) to pH 2.8 (yellow) Alkaline range: from pH 8.0 (yellow) to pH 9.2 (blue)
Colore Black/Brown or Black/Green to Orange
Quantità 10 g
Forma fisica Powder