Learn More
Thermo Scientific Chemicals Thymolphthalein, pure, indicator
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Thymolphthalein |
| Punto di fusione | 251.0°C to 253.0°C |
| Nota nome | Indicator |
| Beilstein | 18, I, 381 |
| Indice di Merck | 15, 9556 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dilute alkali and acids, soluble in alcohol and acetone |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Peso formulazione | 430.53 |
| Perdita all'essiccatura | 1% max. |
| Grado | Pure |
| Vedi altri risultati |