Learn More
Thymolphthalein, Pure, Solid, Indicator Grade, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Specifica
Specifica
Punto di fusione | 251°C |
Peso formulazione | 430.53g/mol |
Imballaggio | Glass Jar |
Colore | White |
Quantità | 25 g |
Forma fisica | Solid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Thymolphthalein