Learn More
3M™ MonitorMark™ Time Temperature Indicator
Solves the challenge of monitoring thermal exposure of temperature-sensitive products during transportation and storage.
2287.69€ - 2718.90€
Specifica
Include | 500 /Cs. |
---|---|
Lunghezza (sistema imperiale) | 3.74 in. |
Lunghezza (sistema metrico) | 95 mm |
Codice del prodotto | Marca | Temperatura (sistema metrico) operativa | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Temperatura (sistema metrico) operativa | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17213744
|
3M™ MonitorMark™
7000144897 |
5°C |
2718.90€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 19-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17223744
|
3M™ MonitorMark™
7000144901 |
31°C |
2287.69€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 19-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Inexpensive solution for monitoring product exposure to temperatures above the specified limit over a 48 hour time period.
- Self-adhesive backing for easy attachment to secondary packaging.
- Easily-interpreted visual results.
- Results indicate both exposure and relative time over which exposure occurred.
- Removable film activation strip starts the monitoring process on demand for accuracy.
Specifica
500 /Cs. | |
3.74 in. | |
95 mm |