Learn More
Brannan™ Temporizzatore
Click to view available options
Intervallo di tempo:
Conto alla rovescia da 23 ore, 59 min., 59 sec.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Conto alla rovescia e cronometro di 23 ore, 59 min, 59 s con funzione di memoria
- Visualizzazione dell'ora in formato 12 o 24 ore
- Supporto, clip e fissaggio magnetico
- Dimensioni: 72 mm x 65 mm x 27 mm
- Dimensioni LCD: 42 mm x 20 mm
- Con 1 batteria AAA (LR03) in dotazione
Specifica
Specifica
| Product Type | Temporizzatore |
| Intervallo di tempo | Conto alla rovescia da 23 ore, 59 min., 59 sec. |
| Display | Digitale |
| Tipo di batteria | AAA |
| Dimensioni display | 24 x 35 mm |
| Dimensioni (L x P x A) | 53 x 68 x 14 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 68 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 14 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 53 mm |
| Peso (sistema metrico) | 74 g |
| Vedi altri risultati |