Learn More
Tin(Ii) Chloride Dihydrate, Reagent grade, Honeywell™
Codice prodotto. 15631810
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
500 g
Reagent Grade, 98%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10025-69-1
Numero MDL MFCD00149863
Specifica
Materiale o nome chimico Tin(Ii) Chloride Dihydrate
Quantità 100 g
Formula lineare SnCl2 · 2H2O
Numero UN 3260
Informazioni di solubilità Soluble in water
Peso formulazione 225.65g/mol
Percent Purity 98%
Grado Reagent